Få mere at vide
2-Amino-5-chlorobenzenesulfonic acid, 97%
Artikelnummer. 11359949
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359949 25 g 25g
11349949 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25738.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 133-74-4 | C6H6ClNO3S | 207.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133-74-4
Molekylær formel C6H6ClNO3S
Molekylvægt (g/mol) 207.63
MDL nummer MFCD00035776
InChI nøgle ZCGVPUAAMCMLTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chlorobenzenesulphonic acid, 5-chloroorthanilic acid, 4-chloroaniline-2-sulfonic acid, 4-chloro-2-sulphoaniline, p-chloranilin-o-sulfosaure, p-chloroaniline-2-sulphonic acid, 2-amino-5-chloro-benzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid,2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chlorobenzene-1-sulfonic acid, 2-azanyl-5-chloranyl-benzenesulfonic acid
PubChem CID 8628
IUPAC navn 2-amino-5-chlorbenzensulfonsyre
SMIL NC1=CC=C(Cl)C=C1S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chlorobenzenesulfonic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 207.64
Procent renhed 98%