missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-5-chlorobenzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-chlorobenzenesulfonamide |
| CAS | 5790-69-2 |
| Molekylær formel | C6H7ClN2O2S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Hydrochlorothiazide Impurity 28 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11) |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)cc1S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 2-amino-5-chlorobenzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.65 |
| Formel vægt | 205.9917 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?