Få mere at vide
2-Amino-5-chloro-N,3-dimethylbenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-chloro-N,3-dimethylbenzamide |
| CAS | 890707-28-5 |
| Molekylær formel | C9 H11 Cl N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Amino-5-chloro-N-methyl-3-methylbenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClN2O/c1-5-3-6(10)4-7(8(5)11)9(13)12-2/h3-4H,11H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | CNC(=O)c1cc(Cl)cc(C)c1N |
| IUPAC navn | 2-amino-5-chloro-N,3-dimethylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.649 |
| Formel vægt | 198.056 |