missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-5-chloro-Alpha-(2-cyclopropylethynyl)-Alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-chloro-alpha-(2-cyclopropylethynyl)-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol |
| CAS | 168834-43-3 |
| Molekylær formel | C13H11ClF3NO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Amino-5-chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClF3NO/c14-9-3-4-11(18)10(7-9)12(19,13(15,16)17)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8,19H,1-2,18H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)cc1C(O)(C#CC2CC2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-(2-amino-5-chlorophenyl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.68 |
| Formel vægt | 289.0481 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?