Få mere at vide
2-Amino-5-chloro-4'-hydroxybenzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-chloro-4'-hydroxybenzophenone |
| CAS | 784-41-8 |
| Molekylær formel | C13H10ClNO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Amino-5-chloro-4'-hydroxybenzophenone, (2-Amino-5-chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10ClNO2/c14-9-3-6-12(15)11(7-9)13(17)8-1-4-10(16)5-2-8/h1-7,16H,15H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC navn | (2-amino-5-chlorophenyl)-(4-hydroxyphenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.68 |
| Formel vægt | 247.04 |