Få mere at vide
2-Amino-5-chloro-4-fluoro-benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-chloro-4-fluoro-benzoic Acid |
| CAS | 351367-77-6 |
| Molekylær formel | C7H5NO2FCl |
| Mængde | 50 mg |
| SMIL | Nc1cc(F)c(Cl)cc1C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.57 |
| Formel vægt | 188.9993 |