Få mere at vide
2-amino-5-chlor-3-iodpyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15443597
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443597 250 mg 250mg
11426100 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27053.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 211308-81-5
Molekylær formel C5H4ClIN2
Molekylvægt (g/mol) 254.455
MDL nummer MFCD07644578
InChI nøgle DIONPYCYVWCDIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chloro-3-iodopyridine, 5-chloro-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 5-chloro-3-iodo-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-chloro-3-iodo, pubchem16614, acmc-1cc0x, ksc496m8l, 2-amino-5-chloro-3-iodopyridin, 5-chloro-3-iodo-2-pyridylamine, 5-chloro-3-iodo-2-aminopyridine
PubChem CID 11076010
IUPAC navn 5-klor-3-iodopyridin-2-amin
SMIL C1=C(C=NC(=C1I)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
Smeltepunkt 95 °C til 98 °C
Mængde 250 mg
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 254.46
Procent renhed 95%