Få mere at vide
2-amino-5-chlor-3-iodpyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11426100
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426100 1 g 1g
15443597 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426100 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27053.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 211308-81-5
Molekylær formel C5H4ClIN2
Molekylvægt (g/mol) 254.455
MDL nummer MFCD07644578
InChI nøgle DIONPYCYVWCDIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chloro-3-iodopyridine, 5-chloro-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 5-chloro-3-iodo-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-chloro-3-iodo, pubchem16614, acmc-1cc0x, ksc496m8l, 2-amino-5-chloro-3-iodopyridin, 5-chloro-3-iodo-2-pyridylamine, 5-chloro-3-iodo-2-aminopyridine
PubChem CID 11076010
IUPAC navn 5-chlor-3-iodpyridin-2-amin
SMIL C1=C(C=NC(=C1I)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
Smeltepunkt 95 °C til 98 °C
Mængde 1 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 254.46
Procent renhed 95%