Få mere at vide
2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine, 98%
Artikelnummer. 15403877
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403877 5 g 5g
15413877 250 mg 250mg
11315075 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15403877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30135.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 246847-98-3 | C5H4ClFN2 | 146.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 246847-98-3
Molekylær formel C5H4ClFN2
Molekylvægt (g/mol) 146.55
MDL nummer MFCD09878434
InChI nøgle FPUPPVDVOFJSEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chloro-3-fluoropyridine, 5-chloro-3-fluoro-2-pyridinamine, 2-amino-3-fluoro-5-chloropyridine, 2-pyridinamine, 5-chloro-3-fluoro, 5-chloro-3-fluoro-2-pyridylamine, 5-chloro-3-fluoro-pyridin-2-amine, pubchem9633, acmc-1ceu9, ksc554c5t, 2-pyridinamine,5-chloro-3-fluoro
PubChem CID 11665433
IUPAC navn 5-chlor-3-fluorpyridin-2-amin
SMIL NC1=NC=C(Cl)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine
Smeltepunkt 95°C to 97°C
Mængde 5 g
Formel vægt 146.55
Procent renhed 98%