missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-5-chloro-3,4-dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-chloro-3,4-dimethyl-3H-imidazo[4,5-F]quinoline |
| CAS | 887352-40-1 |
| Molekylær formel | C12 H11 Cl N4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11ClN4/c1-6-8(13)9-7(4-3-5-15-9)10-11(6)17(2)12(14)16-10/h3-5H,1-2H3,(H2,14,16) |
| SMIL | Cc1c(Cl)c2ncccc2c3nc(N)n(C)c13 |
| IUPAC navn | 5-chloro-3,4-dimethylimidazo[4,5-f]quinolin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.7 |
| Formel vægt | 246.0672 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?