missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-5-chloro-2’-fluorobenzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone |
| CAS | 784-38-3 |
| Molekylær formel | C13H9ClFNO |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClFNO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2F |
| IUPAC navn | (2-amino-5-chlorophenyl)-(2-fluorophenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.67 |
| Formel vægt | 249.0357 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?