Få mere at vide
2-Amino-5-butyl-6-methylpyrimidin-4(3H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-butyl-6-methylpyrimidin-4(3H)-one |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N3O/c1-3-4-5-7-6(2)11-9(10)12-8(7)13/h3-5H2,1-2H3,(H3,10,11,12,13) |
| Formel vægt | 181.1215 |