Få mere at vide
2-amino-5-bromthiazol monohydrobromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10754451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10754451 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10754451 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 61296-22-8 | C3H3BrN2S·HBr | 259.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide
Navn note 95%
CAS 61296-22-8
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 165 °C
Farve Brun til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H3BrN2S·HBr
MDL nummer MFCD00012712
Mængde 25 g
Synonym 2-amino-5-bromothiazole hydrobromide, 2-amino-5-bromothiazole monohydrobromide, 5-bromothiazol-2-amine hydrobromide, 5-bromo-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide, 5-bromo-thiazol-2-ylamine hydrobromide, 2-amino-5-bromothiazole hbr, 2-amino-5-bromo-1,3-thiazole hydrobromide, 2-thiazolamine, 5-bromo-, monohydrobromide, 5-bromo-1,3-thiazole-2-ylamine, bromide, acmc-209mr7
InChI nøgle NUSVDASTCPBUIP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(SC(=N1)N)Br.Br
IUPAC navn 5-brom-1,3-thiazol-2-amin;hydrobromid
Molekylvægt (g/mol) 259.95
PubChem CID 2723848
Formel vægt 259.95
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver