Få mere at vide
2-Amino-5-bromotiazolhydrobromid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide |
| Smeltepunkt | ∽165 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Formel vægt | 259.95 |
| Procent renhed | 97% |