Få mere at vide
2-Amino-5-bromotiazolhydrobromid, 97%
Artikelnummer. 15404117
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15404117 5 g 5g
15494107 1 g 1g
15414117 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15404117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31514.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 61296-22-8 | C3H4Br2N2S | 259,947 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61296-22-8
Molekylær formel C3H4Br2N2S
Molekylvægt (g/mol) 259.947
MDL nummer MFCD00012712
InChI nøgle NUSVDASTCPBUIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromothiazole hydrobromide, 2-amino-5-bromothiazole monohydrobromide, 5-bromothiazol-2-amine hydrobromide, 5-bromo-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide, 5-bromo-thiazol-2-ylamine hydrobromide, 2-amino-5-bromothiazole hbr, 2-amino-5-bromo-1,3-thiazole hydrobromide, 2-thiazolamine, 5-bromo-, monohydrobromide, 5-bromo-1,3-thiazole-2-ylamine, bromide, acmc-209mr7
PubChem CID 2723848
IUPAC navn 5-brom-1,3-thiazol-2-amin;hydrobromid
SMIL C1=C(SC(=N1)N)Br.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide
Smeltepunkt ∽165°C (decomposition)
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 259.95
Procent renhed 97%