Få mere at vide
2-amino-5-brompyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10502252 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10502252 1 g Glasflaske 1g
10512252 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10502252 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368580010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7752-82-1 | C4H4BrN3 | 174 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7752-82-1
Molekylær formel C4H4BrN3
Molekylvægt (g/mol) 174
MDL nummer MFCD00012341
InChI nøgle UHRHPPKWXSNZLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromopyrimidine, 5-bromopyrimidin-2-ylamine, 2-pyrimidinamine, 5-bromo, 5-bromo-2-aminopyrimidine, 5-bromo-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-5-bromo, 5-bromopyrimidine-2-amine, 2-amino-5-bromo-pyrimidine, 5-bromopyrimidine-2-ylamine, 5-bromo-pyrimidin-2-ylamine
PubChem CID 231310
IUPAC navn 5-brompyrimidin-2-amin
SMIL C1=C(C=NC(=N1)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromopyrimidine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 239°C to 244°C
Farve Hvid til beige
Flammepunkt >300°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 25, IV, 2125
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 174
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-bromopyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.