Få mere at vide
2-amino-5-brompyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362349
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362349 5 g 5g
11352349 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27291.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7752-82-1 | C4H4BrN3 | 174.001 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7752-82-1
Molekylær formel C4H4BrN3
Molekylvægt (g/mol) 174.001
MDL nummer MFCD00012341
InChI nøgle UHRHPPKWXSNZLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromopyrimidine, 5-bromopyrimidin-2-ylamine, 2-pyrimidinamine, 5-bromo, 5-bromo-2-aminopyrimidine, 5-bromo-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-5-bromo, 5-bromopyrimidine-2-amine, 2-amino-5-bromo-pyrimidine, 5-bromopyrimidine-2-ylamine, 5-bromo-pyrimidin-2-ylamine
PubChem CID 231310
IUPAC navn 5-brompyrimidin-2-amin
SMIL C1=C(C=NC(=N1)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromopyrimidine
Smeltepunkt 232°C to 234°C
Mængde 5 g
Formel vægt 174
Procent renhed 97%