Få mere at vide
2-amino-5-brompyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462437
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462437 5 g 5g
11472437 25 g 25g
11482437 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14280.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1072-97-5 | C5H5BrN2 | 173.013 g/mol
2-Amino-5-brompyridin bruges til syntese af polycykliske azaarener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Amino-5-brompyridin anvendes til
syntese af polycykliske azaarener.
Opløselighed
Opløselig i methanol, chloroform, ethylacetat. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Lysfølsom. Opbevares under argon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072-97-5
Molekylær formel C5H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 173.013
MDL nummer MFCD00006323
InChI nøgle WGOLHUGPTDEKCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromopyridine, 2-pyridinamine, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridylamine, 5-bromo-2-aminopyridine, 5-bromo-2-pyridinamine, 5-bromopyridin-2-ylamine, unii-d5qe8xw52u, 5-bromo-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-bromo pyridine, d5qe8xw52u
PubChem CID 70622
IUPAC navn 5-brompyridin-2-amin
SMIL C1=CC(=NC=C1Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromopyridine
Smeltepunkt 135°C to 140°C
Mængde 5 g
Beilstein 108737
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,chloroform,ethyl acetate. Slightly soluble in water.
Formel vægt 173.01
Procent renhed 98%