Få mere at vide
2-Amino-5-bromopyridine, 97%
Artikelnummer. 10347900 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10347900 5 g 5g
10163440 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347900 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153740050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1072-97-5 | C5H5BrN2 | 173.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072-97-5
Molekylær formel C5H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 173.01
MDL nummer MFCD00006323
InChI nøgle WGOLHUGPTDEKCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromopyridine, 2-pyridinamine, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridylamine, 5-bromo-2-aminopyridine, 5-bromo-2-pyridinamine, 5-bromopyridin-2-ylamine, unii-d5qe8xw52u, 5-bromo-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-bromo pyridine, d5qe8xw52u
PubChem CID 70622
IUPAC navn 5-brompyridin-2-amin
SMIL C1=CC(=NC=C1Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromopyridine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 135,0 °C til 138,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(C5H3N)NH2
Mængde 5 g
Beilstein 22, 431
Formel vægt 173.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver