Få mere at vide
2-Amino-5-bromopyridine-3,4,6-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-bromopyridine-3,4,6-D3 |
| CAS | 952109-91-0 |
| Molekylær formel | C5 D3 H2 Br N2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 2-Pyridin-3,4,6-d3-amine, 5-bromo- (ACI), 5-Bromo-2-pyridin-3,4,6-d3-amine (ACI), 2-Amino-5-bromopyridine-3,4,6-d3, 2-Amino-5-bromopyridine-d3, 2-Amino-5-bromopyridine-3,4,6-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3 H,(H2,7,8)/i1D,2 D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1nc(N)c([2 H])c([2 H])c1Br |
| IUPAC navn | 5-bromo-3,4,6-trideuteriopyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.0291 |
| Formel vægt | 174.9824 g/mol |
| Vis mere |