Få mere at vide
2-Amino-5-bromopyrazin, TRC
Artikelnummer. 30314323
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30314323 1 g
1 options
Artikelnummer. 30314323 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6018451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromopyrazine
CAS 59489-71-3
Molekylær formel C4 H4 Br N3
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H4BrN3/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
SMIL Nc1cnc(Br)cn1
IUPAC navn 5-bromopyrazin-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 174
Formel vægt 172.9589