Få mere at vide
2-Amino-5-bromopyrazin, 97%
Artikelnummer. 11307339
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307339 1 g 1g
11317339 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307339 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27465.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-07-2026
CAS: 59489-71-3 | C4H4BrN3 | 174,001 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59489-71-3
Molekylær formel C4H4BrN3
Molekylvægt (g/mol) 174.001
MDL nummer MFCD00235015
InChI nøgle KRRTXVSBTPCDOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromopyrazine, 5-bromo-2-pyrazinamine, 5-bromo-pyrazin-2-ylamine, 2-bromo-5-aminopyrazine, pyrazinamine, 5-bromo, 5-amino-2-bromopyrazine, 5-bromo-2-aminopyrazine, 5-bromopyrazin-2-ylamine, 5-bromopyrazinamine, 2-amino-5-bromo-pyrazine
PubChem CID 599539
IUPAC navn 5-brompyrazin-2-amin
SMIL C1=C(N=CC(=N1)Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromopyrazine
Smeltepunkt 113°C to 117°C
Mængde 1 g
Formel vægt 174
Procent renhed 97%