Få mere at vide
2-amino-5-bromopyrazin-3-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30324223
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30324223 1 g
1 options
Artikelnummer. 30324223 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6018601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic Acid
CAS 486424-37-7
Molekylær formel C5 H4 Br N3 O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H4BrN3O2/c6-2-1-8-4(7)3(9-2)5(10)11/h1H,(H2,7,8)(H,10,11)
SMIL Nc1ncc(Br)nc1C(=O)O
IUPAC navn 3-amino-6-bromopyrazin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 218.01
Formel vægt 216.9487