Få mere at vide
2-amino-5-bromopyrazin-3-carboxylsyre methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 6966-01-4 |
| Molekylær formel | C6 H6 Br N3 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo-, methyl ester, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo-, methyl ester (9CI), 3-Amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate, NSC 18700, 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrN3O2/c1-12-6(11)4-5(8)9-2-3(7)10-4/h2H,1H3,(H2,8,9) |
| SMIL | COC(=O)c1nc(Br)cnc1N |
| IUPAC navn | Methyl 3-amino-6-bromopyrazin-2-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.03 |
| Formel vægt | 230.9643 |