Få mere at vide
2-amino-5-bromopyrazin-3-carboxylsyre methylester, TRC
Artikelnummer. 30322557
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30322557 5 g
1 options
Artikelnummer. 30322557 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6018635G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic Acid, Methyl Ester
CAS 6966-01-4
Molekylær formel C6 H6 Br N3 O2
Mængde 5 g
Synonym 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo-, methyl ester, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo-, methyl ester (9CI), 3-Amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate, NSC 18700, 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C6H6BrN3O2/c1-12-6(11)4-5(8)9-2-3(7)10-4/h2H,1H3,(H2,8,9)
SMIL COC(=O)c1nc(Br)cnc1N
IUPAC navn Methyl 3-amino-6-bromopyrazin-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 232.03
Formel vægt 230.9643