Få mere at vide
(2-Amino-5-bromophenyl)phenyl-methanone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (2-Amino-5-bromophenyl)phenyl-methanone |
| CAS | 39859-36-4 |
| Molekylær formel | C13H10BNO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Amino-5-bromo-benzophenone, 2-Benzoyl-4-bromoaniline, 5-Bromo-2-aminobenzophenone, NSC 263789 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10BrNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2-amino-5-bromophenyl)-phenylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.13 |
| Formel vægt | 274.9946 |