missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2-Amino-5-bromophenyl)phenyl-methanone, TRC

Artikelnummer. 30313616
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30313616 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30313616 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60196050G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2-Amino-5-bromophenyl)phenyl-methanone
CAS 39859-36-4
Molekylær formel C13H10BNO
Mængde 50 g
Synonym 2-Amino-5-bromo-benzophenone, 2-Benzoyl-4-bromoaniline, 5-Bromo-2-aminobenzophenone, NSC 263789
InChI formel InChI=1S/C13H10BrNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
SMIL Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn (2-amino-5-bromophenyl)-phenylmethanone
Molekylvægt (g/mol) 276.13
Formel vægt 274.9946
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.