Få mere at vide
2-amino-5-bromo-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamin dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30325828
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30325828 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30325828 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60192525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride
CAS 10076-98-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 H21 Br N2 . 2 Cl H
Mængde 25 mg
Synonym N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride, Bromhexine Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H21BrN2.2ClH/c1-17(13-5-3-2-4-6-13)10-11-9-12(15)7-8-14(11)16;;/h7-9,13H,2-6,10,16H2,1H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.CN(Cc1cc(Br)ccc1N)C2CCCCC2
IUPAC navn 4-brom-2-[[cyclohexyl(methyl)amino]methyl]anilin;dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 370.16
Formel vægt 368.0422
Procent renhed >95