Få mere at vide
2-amino-5-brom-4-(trifluormethyl)pyrimidin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15461689
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15461689 5 g 5g
15438946 250 mg 250mg
15451689 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64470.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 935534-47-7
Molekylær formel C5H3BrF3N3
Molekylvægt (g/mol) 241.999
MDL nummer MFCD09261254
InChI nøgle FAMGPURZLOTOKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-amine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinamine, ksc672m4h, 2-amino-5-bromo-4-trifluoromethylpyrimidine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyrimidineamin, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyrimidylamine, 2-amino-5-bromo-4-trifluoromethyl pyrimidine, 2-pyrimidinamine, 5-bromo-4-trifluoromethyl, 5-bromo-4-trifluoromethyl pyrimidine-2-ylamine
PubChem CID 45382152
IUPAC navn 5-brom-4-(trifluormethyl)pyrimidin-2-amin
SMIL C1=C(C(=NC(=N1)N)C(F)(F)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Mængde 5 g
Formel vægt 242
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof