Få mere at vide
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10705832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10705832 5 g Glasflaske 5g
10473140 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10705832 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432500050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 944401-56-3
Molekylær formel C6H4BrF3N2
Molekylvægt (g/mol) 241.01
MDL nummer MFCD09864896
InChI nøgle AEWYLVDLWQPJGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-5-bromo-4-trifluoromethyl pyridine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 2-amino-5-bromo-4-trifluoromethylpyridine, acmc-209rru, 2-amino-4-trifluoromethyl-5-bromopyridine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyridinylamine, 5-bromanyl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine
PubChem CID 28875348
IUPAC navn 5-brom-4-(trifluormethyl)pyridin-2-amin
SMIL NC1=NC=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 71°C to 74°C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 241.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.