Få mere at vide
2-Amino-5-brom-4-methylpyridin, 97 %
Artikelnummer. 11435430
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435430 25 g 25g
11415430 1 g 1g
11425430 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435430 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044623.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 98198-48-2 | C6H7BrN2 | 187,04 g/mol
2-Amino-5-brom-4-methylpyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98198-48-2
Molekylær formel C6H7BrN2
Molekylvægt (g/mol) 187.04
MDL nummer MFCD03427660
InChI nøgle JDNCMHOKWINDKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-4-methylpyridine, 2-amino-4-methyl-5-bromopyridine, 2-amino-5-bromo-4-picoline, 5-bromo-4-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-4-methyl-2-pyridinamine, 5-bromo-4-methyl-2-pyridinylamine, 2-pyridinamine, 5-bromo-4-methyl, 5-bromo-4-methyl-2-pyridylamine, 2-amino-5-bromo-4-picoline 2-amino-5-bromo-4-methylpyridine, pubchem2241
PubChem CID 817695
IUPAC navn 5-brom-4-methylpyridin-2-amin
SMIL CC1=CC(=NC=C1Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
Smeltepunkt 148 °C til 151 °C
Farve Fløde
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 187.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver