Få mere at vide
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridin, TRC
Artikelnummer. 30312656
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30312656 5 g
1 options
Artikelnummer. 30312656 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6019155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine
CAS 100367-40-6
Molekylær formel C6H6BrN3O2
Mængde 5 g
Synonym 5-Bromo-4-methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-5-bromo-3-nitro-4-picoline, 5-Bromo-4-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 2-Amino-5-bromo-3-nitro-4-methylpyridine, 2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine, 5-Bromo-4-methyl-3-nitropyridin-2-amine
InChI formel InChI=1S/C6H6BrN3O2/c1-3-4(7)2-9-6(8)5(3)10(11)12/h2H,1H3,(H2,8,9)
SMIL Cc1c(Br)cnc(N)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 5-bromo-4-methyl-3-nitropyridin-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 232.03
Formel vægt 230.9643