Få mere at vide
2-Amino-5-bromo-4,6-dimethylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-bromo-4,6-dimethylpyridine |
| CAS | 89856-44-0 |
| Molekylær formel | C7H9BrN2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5-Bromo-4,6-dimethyl-2-pyridinamine, 2-Amino-4,6-dimethyl-5-bromopyridine, 2-Amino-5-bromo-4,6-dimethylpyridine, 5-Bromo-4,6-dimethylpyridin-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9BrN2/c1-4-3-6(9)10-5(2)7(4)8/h3H,1-2H3,(H2,9,10) |
| SMIL | Cc1cc(N)nc(C)c1Br |
| IUPAC navn | 5-bromo-4,6-dimethylpyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.06 |
| Formel vægt | 199.9949 |