Få mere at vide
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine, 97%
Artikelnummer. 11497197
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497197 5 g 5g
11487197 1 g 1g
11407207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14985.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6945-68-2 | C5H4BrN3O2 | 218.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6945-68-2
Molekylær formel C5H4BrN3O2
Molekylvægt (g/mol) 218.01
MDL nummer MFCD00047441
InChI nøgle QOOCOFOGYRQPPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-3-nitropyridine, 5-bromo-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-3-nitro-2-pyridylamine, 2-amino-3-nitro-5-bromopyridine, 2-pyridinamine, 5-bromo-3-nitro, 5-bromo-3-nitro-2-pyridinamine, pubchem1105, maybridge1_001193, acmc-1b8cy, ksc496e6b
PubChem CID 138878
IUPAC navn 5-brom-3-nitropyridin-2-amin
SMIL NC1=NC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine
Smeltepunkt 206°C to 210°C
Mængde 5 g
Beilstein 383851
Formel vægt 218.01
Procent renhed 97%