Få mere at vide
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine |
| CAS | 3430-21-5 |
| Molekylær formel | C6 H7 Br N2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7BrN2/c1-4-2-5(7)3-9-6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9) |
| SMIL | Cc1cc(Br)cnc1N |
| IUPAC navn | 5-bromo-3-methylpyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.04 |
| Formel vægt | 185.9793 |