Få mere at vide
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine, 97%
Artikelnummer. 11468206
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468206 5 g 5g
11458206 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15318.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3430-21-5 | C6H8BrN2 | 188.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3430-21-5
MDL nummer MFCD00068232
Synonym 2-amino-5-bromo-3-methylpyridine, 2-amino-5-bromo-3-picoline, 2-amino-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 5-bromo-3-methyl, 5-bromo-3-methyl-2-pyridinamine, 2-amina-5-bromo-3-picoline, 5-bromo-3-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-3-methylpyridin-2-ylamine
PubChem CID 137934
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Smeltepunkt 90°C to 94°C
Lugt Unpleasant
Molekylær formel C6H7BrN2
Mængde 5 g
Beilstein 386426
Følsomhed Hygroscopic
InChI nøgle KBLGGRWUEVCNPY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=CN=C1N)Br
IUPAC navn 5-brom-3-methylpyridin-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 187.04
Formel vægt 187.04
Procent renhed 97%