Få mere at vide
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyridine, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490928
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490928 1 g 1g
15400938 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54723.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42409-58-5
Molekylær formel C6H7BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 203.039
MDL nummer MFCD09909849
InChI nøgle NFBIWMFMHLPVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-3-methoxypyridine, 2-amino-3-methoxy-5-bromopyridine, 5-bromo-3-methoxy-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-3-methoxy-2-pyridinamine, 5-bromo-3-methoxy-2-pyridylamine, 5-bromo-3-methoxypyridine-2-amine, 3-methoxy-5-bromopyridine-2-amine, 5-bromo-3-methoxy-pyridin-2-amine, 2-pyridinamine,5-bromo-3-methoxy, 5-bromo-3-methoxy-2-pyridyl amine
PubChem CID 22271407
IUPAC navn 5-brom-3-methoxypyridin-2-amin
SMIL COC1=CC(=CN=C1N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromo-3-methoxypyridine
Smeltepunkt 78°C to 82°C
Mængde 1 g
Formel vægt 203.04
Procent renhed 96%