Få mere at vide
2-amino-5-brom-3-iodpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424360
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424360 5 g 5g
11414360 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424360 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50002.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 381233-96-1
Molekylær formel C5H4BrIN2
Molekylvægt (g/mol) 298.91
MDL nummer MFCD06659000
InChI nøgle XPERZSKJGNUSHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-3-iodopyridine, 5-bromo-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 2-amino-3-iodo-5-bromopyridine, 5-bromo-3-iodo-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-bromo-3-iodo, 5-bromo-3-iodo-pyridin-2-amine, pubchem8081, acmc-1csc4, ksc495q4p, 5-bromo-3-iodopyridine-2-amine
PubChem CID 1516508
IUPAC navn 5-brom-3-iodpyridin-2-amin
SMIL NC1=NC=C(Br)C=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine
Smeltepunkt 113°C to 115°C
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 298.91
Procent renhed 98%