Få mere at vide
2-amino-5-brom-3-hydroxypyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418288
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418288 1 g 1g
15428288 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61722.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 39903-01-0 | Molekylærformel: C5H5BrN2O | Molekylvægt: 189,01 g/mol
2-amino-5-bromo-3-hydroxypyridin bruges som et organisk kemisk syntese-mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
2-amino-5-bromo-3-hydroxypyridin bruges som et organisk kemisk syntese-mellemprodukt.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Bemærk
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39903-01-0
Molekylær formel C5H5BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 189.01
MDL nummer MFCD09744143
InChI nøgle YQADLKDQAXAIKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-3-pyridinol, 2-amino-5-bromo-3-hydroxypyridine, 2-amino-3-hydroxy-5-bromopyridine, 3-pyridinol, 2-amino-5-bromo, 2-amino-5-bromo-pyridin-3-ol, 2-amino-5-bromopyridine-3-ol, acmc-209j8w, 2-amino-5-bromopryidin-3-ol, 2-amino-3-hydroxy-5-bromo pyridine, 5-bromo-3-hydroxy-2-amino-pyridine
PubChem CID 11694041
IUPAC navn 2-amino-5-brompyridin-3-ol
SMIL NC1=NC=C(Br)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromo-3-hydroxypyridine
Farve Hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 189.01
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof