Få mere at vide
2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine, 97%
Artikelnummer. 11398616
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398616 5 g 5g
11388616 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17672.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 374537-97-0 | C7H9BrN2 | 201.07 g/mol
Det er en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 374537-97-0
Molekylær formel C7H9BrN2
Molekylvægt (g/mol) 201.07
MDL nummer MFCD02093947
InChI nøgle YAVKJNIMFGZBSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine, 5-bromo-3,4-dimethyl-2-pyridinamine, acmc-20agep, 5-bromo-3,4-dimethyl-2-pyridylamine, 2-pyridinamine,5-bromo-3,4-dimethyl, 5-bromo-3,4-dimethyl-pyridin-2-ylamine
PubChem CID 7010307
IUPAC navn 5-brom-3,4-dimethylpyridin-2-amin
SMIL CC1=C(C)C(N)=NC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine
Smeltepunkt 133°C to 135°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 201.07
Procent renhed 97%