missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-5-benzoyl-1-methylbenzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Amino-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone |
| CAS | 66066-76-0 |
| Molekylær formel | C15 H13 N3 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Mebendazole Imp. C (EP), (2-Amino-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N3O/c1-18-13-8-7-11(9-12(13)17-15(18)16)14(19)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17) |
| SMIL | Cn1c(N)nc2cc(ccc12)C(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (2-amino-1-methylbenzimidazol-5-yl)-phenylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.28 |
| Formel vægt | 251.1059 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?