missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-5-(aminosulfonyl)-4-chlorobenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-(aminosulfonyl)-4-chlorobenzamide |
| CAS | 34121-17-0 |
| Molekylær formel | C7H8ClN3O3S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzamide, 2-Amino-5-(aminosulfonyl)-4-chlorobenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN3O3S/c8-4-2-5(9)3(7(10)12)1-6(4)15(11,13)14/h1-2H,9H2,(H2,10,12)(H2,11,13,14) |
| SMIL | NC(=O)c1cc(c(Cl)cc1N)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 2-amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.67 |
| Formel vægt | 248.9975 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?