missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-5-(aminosulfonyl)-4-chlorobenzamide, TRC

Artikelnummer. 30328295
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30328295 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328295 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6294652.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-(aminosulfonyl)-4-chlorobenzamide
CAS 34121-17-0
Molekylær formel C7H8ClN3O3S
Mængde 2.5 mg
Synonym 2-Amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzamide, 2-Amino-5-(aminosulfonyl)-4-chlorobenzamide
InChI formel InChI=1S/C7H8ClN3O3S/c8-4-2-5(9)3(7(10)12)1-6(4)15(11,13)14/h1-2H,9H2,(H2,10,12)(H2,11,13,14)
SMIL NC(=O)c1cc(c(Cl)cc1N)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 2-amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzamide
Molekylvægt (g/mol) 249.67
Formel vægt 248.9975
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.