Få mere at vide
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole |
| CAS | 29927-08-0 |
| Molekylær formel | C9H10N2S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5,6-Dimethyl-2-benzothiazolamine, (5,6-Dimethylbenzothiazol-2-yl)amine, 2-Amino-5,6-dimethyl-1,3-benzothiazole, 2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole, 5,6-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 5,6-Dimethyl-2-aminobenzothiazole, 5,6-Dimethylbenzo[d]thiazol-2-amine, NSC 140729, SKA 48 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2S/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)12-9(10)11-7/h3-4H,1-2H3,(H2,10,11) |
| SMIL | CC1=CC2=C(C=C1C)SC(=N)N2 |
| IUPAC navn | 5,6-dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.25 |
| Formel vægt | 178.0565 |