missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone Hydrobromide |
| CAS | 805250-54-8 |
| Molekylær formel | C7H9BrN2OS |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Amino-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2OS.BrH/c8-7-9-4-2-1-3-5(10)6(4)11-7;/h1-3H2,(H2,8,9);1H |
| SMIL | Br.Nc1nc2CCCC(=O)c2s1 |
| IUPAC navn | 2-amino-5,6-dihydro-4H-1,3-benzothiazol-7-one;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.13 |
| Formel vægt | 247.9619 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?