Få mere at vide
2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-3-carbonitril, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497975
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497975 5 g 5g
15487975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15497975 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32059.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 70291-62-2 | C8H8N2S | 164.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70291-62-2
Molekylær formel C8H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 164.23
MDL nummer MFCD00121495
InChI nøgle RILAXFOADRDGPQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 258182
IUPAC navn 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-3-carbonitril
SMIL NC1=C(C#N)C2=C(CCC2)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carbonitrile
Smeltepunkt 153°C to 154°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Synonym 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-4,5-trimethylene-3-thiophenecarbonitrile, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-5,6-dihydro, 2-amino-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene, 2-amino-4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-b thiophene-3-carbonitrile, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carbonitrile,2-amino-5,6-dihydro, maybridge1_003206, 4,5-trimethylene-2-aminothiophene-3-carbonitrile, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thioph ene-3-carbonitrile
Formel vægt 164.23