Få mere at vide
2-Amino-5,6-dihydro-4h-benzothiazol-7-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5,6-dihydro-4h-benzothiazol-7-one |
| CAS | 17583-10-7 |
| Molekylær formel | C7H8N2OS |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2OS/c8-7-9-4-2-1-3-5(10)6(4)11-7/h1-3H2,(H2,8,9) |
| SMIL | Nc1nc2CCCC(=O)c2s1 |
| IUPAC navn | 2-amino-5,6-dihydro-4H-1,3-benzothiazol-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.22 |