missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2-Amino-5,6-dichloroquinazolin-3(4H)-yl)acetic Acid Hydrochloride, Mikromol™
Description
(2-Amino-5,6-dichloroquinazolin-3(4H)-yl)acetic Acid Hydrochloride
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | (2-Amino-5,6-dichloroquinazolin-3(4H)-yl)acetic Acid Hydrochloride |
| CAS | 2203514-95-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2-Amino-5,6-dichloroquinazolin-3(4H)-yl)acetic Acid Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H9 Cl2 N3 O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2-Amino-5,6-dichloroquinazolin-3(4H)-yl)acetic Acid Hydrochloride, Anagrelide Related Compound B (USP), Anagrelide RC B, Anagrelide Related Compound B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9Cl2N3O2.ClH/c11-6-1-2-7-5(9(6)12)3-15(4-8(16)17)10(13)14-7;/h1-2H,3-4H2,(H2,13,14)(H,16,17);1H |
| SMIL | Cl.NC1=Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2CN1CC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2-amino-5,6-dichloro-4H-quinazolin-3-yl)acetic acid;hydrochloride |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?