Få mere at vide
2-Amino-5,6-dichloro-3(4H)-quinazoline Acetic Acid Hydrobromide (Anagrelide Impurity B), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5,6-dichloro-3(4H)-quinazoline Acetic Acid Hydrobromide (Anagrelide Impurity B) |
| CAS | 1194434-39-3 |
| Molekylær formel | C10H10BrCl2N3O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | USP Anagrelide Related Impurity B Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9Cl2N3O2.BrH/c11-6-1-2-7-5(9(6)12)3-15(4-8(16)17)10(13)14-7;/h1-2H,3-4H2,(H2,13,14)(H,16,17);1H |
| SMIL | Br.NC1=Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2CN1CC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2-amino-5,6-dichloro-4H-quinazolin-3-yl)acetic acid;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 355.02 |