missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-5,6-dichloro-3(4H)-quinazoline Acetic Acid (Anagrelide Impurity B), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5,6-dichloro-3(4H)-quinazoline Acetic Acid (Anagrelide Impurity B) |
| CAS | 1159977-03-3 |
| Molekylær formel | C10H9Cl2N3O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | USP Anagrelide Related Impurity B, Anagrelide USP Related Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9Cl2N3O2/c11-6-1-2-7-5(9(6)12)3-15(4-8(16)17)10(13)14-7/h1-2H,3-4H2,(H2,13,14)(H,16,17) |
| SMIL | NC1=Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2CN1CC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2-amino-5,6-dichloro-4H-quinazolin-3-yl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.1 |
| Formel vægt | 273.0072 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?